Merck
252670
Sigma-Aldrich
クロロトリイソプロポキシチタン(IV) 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
Chlorotitanium(IV) triisopropoxide, Propan-2-olate titanium(4+) chloride, Titanium(IV) chloride triisopropoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHO]3TiCl
CAS Number:
分子量:
260.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.775 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
InChI Key
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Chlorotriisopropoxytitanium(IV) solution may be used as a precursor for the synthesis of ultralow density ceramic materials. The product may be used to mediate a reductive amination reaction of 5α-cholestane-3,7-dione to yield aryl aminocholestanes.
Still not finding the right product?
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252670-100ML:4548173124995
252670-BULK:
252670-VAR:
252670-800ML:4548173125008
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)