Merck
244600
Sigma-Aldrich
Cadmium selenide
-325 Mesh particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CdSe
CAS Number:
分子量:
191.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
electronic grade
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
密度
5.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]=[Cd]
InChI
1S/Cd.Se
InChI Key
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
詳細
CdSe crystal can exist in solid hexagonal or cubic structure. CdSe behaves as an n-type semiconductor, with a bandgap of 1.74 eV (300K).1
アプリケーション
CdS(Aldrich製品208183217921)分散溶液を用いてガラスまたはSi基板にCdSを堆積させることで、調整可能な赤色、黄色、緑色の発光パタ-ンを得ることができます
包装
Packaged in glass bottles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium selenide
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244600-VAR:
244600-50G:4548173123653
244600-BULK:
244600-10G:4548173123646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)