Merck
241903
Sigma-Aldrich
窒化アルミニウム
powder, 10 μm, ≥98%
別名:
アザニリジンアルミマン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlN
CAS Number:
分子量:
40.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
粒径
10 μm
mp
>2200 °C (lit.)
密度
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
InChI Key
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
詳細
窒化アルミニウム(AlN)は、六方晶系ウルツ鉱型構造の非酸化物半導体材料です。6.12eVの広い直接バンドギャップを示します。AINは、非常に高い熱伝導率(300W/m・K)と電気抵抗率により、サーマルグリスや電線絶縁体の製造に適した添加剤です。また、無毒で、かつ熱的、電気的、機械的および化学的な特性に優れているため、マイクロエレクトロニクス、エレクトロルミネセンスデバイスおよびセンサーにも使用されています。
アプリケーション
窒化アルミニウムは、以下に使用できます。
  • 熱管理システム構築用のナノカプセル化相変化材料を調製するセラミック材料。
  • 熱伝導特性を向上させるための、グラフェン小板と併用したメタ複合材料の調製基材。
  • ガラス廃棄物を使用した発泡ガラス製造の発泡剤。
また、モリブデンと併用してセラミック基質の複合材料を調製し、高エネルギーX線の生成にも使用されます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 窒化アルミニウム
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
241903-BULK:
241903-250G:
241903-VAR:
241903-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)