Merck
229997
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛
99.999% trace metals basis
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS Number:
分子量:
136.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
1 Pa ( 305 °C)(lit.)
1 mmHg ( 428 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
溶解性
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
詳細
塩化亜鉛は、吸湿性が高い潮解性の固体で、ルイス酸触媒としてさまざまな有機変換で広く使用されています。
アプリケーション
塩化亜鉛は、
  • カルボニル基質と酸性メチレン試薬のクネーフェナーゲル縮合反応で
  • ジヒドロピリミジノンの無溶媒合成で触媒として使用されます。
塩化亜鉛は化学的活性剤として使用でき、特に塩化亜鉛は活性炭の製造に最も広く使用される化学物質です。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化亜鉛
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229997-10G:4548173120607
229997-VAR:
229997-1KG:
229997-50G:4548173120614
229997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)