Merck
227129
Sigma-Aldrich
コバルト(II) アセチルアセトナート
97%
別名:
2,4-ペンタンジオン コバルト(II)誘導体, Co(acac)2, ビス(2,4-ペンタンジオナト)コバルト, 第一コバルトアセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(C5H7O2)2
CAS Number:
分子量:
257.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
core: cobalt
不純物
≤3% water
mp
165-170 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
詳細
コバルト(II)アセチルアセトネート(Co(acac)2)は、中心のコバルト原子が2つのアセチルアセトネート配位子に配位した配位化合物であり、これらの配位子は二座配位子として機能します。有機合成、錯体化学、そして様々な化学反応の触媒など、様々な用途に使用されています。さらに、Co(acac)2は、化学蒸着(CVD)やレーザー蒸着法などの薄膜製造プロセスの原料としても使用されます。また、コバルト酸化物薄膜の製造においても重要な役割を果たしており、エレクトロニクス、触媒、その他薄膜コーティングを必要とする分野で応用されています。
アプリケーション
  • コバルト(II)触媒によるアミン類へのイソシアン化物挿入反応:医薬品合成に適用可能な、コバルト(II)アセチルアセトネート触媒による尿素およびアザヘテロ環合成法について詳述しています(Zhu et al., 2014)。
  • イミデート補助によるコバルト触媒 C−H 官能基化:有機合成や材料化学において重要な C-H 官能基化にコバルト(II)アセチルアセトナートを使用する方法について説明しています(Mei & Ackermann, 2016)、
  • コバルト(II)アセチルアセトナートを磁性メソ多孔性シリカナノ球体に共有結合で固定化:触媒研究に重要なオレフィンのエポキシ化反応の触媒としての使用に焦点を当てています(Li et al., 2015)。
コバルト(II)アセチルアセトナートは以下として使用できます:
  • Co3O4ナノ粒子のソルボサーマル合成における前駆体。これらのナノ粒子は高い電気化学的性能を示し、静電容量およびサイクル安定性に優れるため、スーパーキャパシタ材料として使用できる可能性があります。
  • 水熱法によるCo3O4ナノ粒子の調製における前駆体。得られるCo3O4ナノ粒子は非常に均一なメソポーラス構造および調整可能なサイズを示すため、COセンシング用途で有望です。
  • 有機金属気相成長法(MOCVD)を使用した酸化コバルト薄膜の成長のための前駆体。
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227129-VAR:
227129-BULK:
227129-250G:4548173932644
227129-50G:4548173932651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)