213748
1,2-ヘキサデカンジオール
technical grade, 90%
別名:
1,2-Dihydroxyhexadecane, 1,2-Hexadecylene glycol, 2-Hydroxycetyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13CHOHCH2OH
CAS Number:
分子量:
258.44
Beilstein:
1722206
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
mp
68-72 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
InChI Key
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2-ヘキサデカンジオールは、界面活性剤としてオレイルアミンを含有するジクロロベンゼン溶液からの銀ナノ結晶の調製において還元剤として使用されました。また、これは以下の調製にも使用されました:
- Au-Fe3O4ヘテロ二量体
- 黄鉄鉱ナノ結晶
- 単分散鉄白金ナノ粒子
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-ヘキサデカンジオール
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
361.4 °F - closed cup
引火点(℃)
183 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
213748-BULK:
213748-VAR:
213748-50G:
213748-250G:
213748-10KG: