Merck
205273
Sigma-Aldrich
チタン(IV)イソプロポキシド
97%
別名:
TTIP, Titanium(IV) isopropoxide, Tetraisopropyl orthotitanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS Number:
分子量:
284.22
Beilstein:
3679474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チタニウム(IV)イソプロポキシドは、チタンベースの配位化合物で、一般にアリル型アルコールのシャープレス不斉エポキシ化反応に使用されています。また、サイクロプロペインの合成に用いるクリンコヴィッチ反応の触媒としても使用されます。
アプリケーション
一般的に、二酸化チタン(TiO2)合成用前駆体材料として使用されます
金属酸化物/ホスホン酸塩新規ハイブリッド材料が、チタン(IV)イソプロポキシドから二段階のゾルゲル反応によって合成されています。 また、チタン酸バリウムストロンチウム薄膜用の出発物質でもあります。放射性廃棄物除去用イオン交換材料として有望な、多孔性チタノシリケートの合成に用いられています。 Applied in the formation of a heterosupermolecule consisting of a TiO2 nanocrystallite-viologen electron acceptor complex whose light-induced electron transfer has been demonstrated.
包装
25 mLのSure/Sealボトルが、単回使用ボトルとして推奨されます。 繰り返し使用すると、製品の性能が低下することがあります。
法的情報
Dorf Ketal社の製品です。
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205273-500ML:
205273-100ML:
205273-1L:
205273-BULK:
205273-2L:
205273-6X500ML:
205273-2.5L:
205273-5KG:
205273-5ML:
205273-4X25ML:
205273-4X10ML:
205273-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)