Merck
205184
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロジシラン
96%
別名:
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロジシラン, HCDS, 六塩化二ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(SiCl3)2
CAS Number:
分子量:
268.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
144-145.5 °C (lit.)
密度
1.562 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl6Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6
InChI Key
LXEXBJXDGVGRAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサクロロジシラン(HCDS)は、ジシランを製造するための前駆体として使用されるクロロシランです。HCDSは、シリコン膜および窒化ケイ素に基づく膜の製造に使用される脱酸剤です。
アプリケーション
HCDSは、化学気相成長(CVD)により、カプセル化剤や断熱材として使用可能なシリカエアロゲルの製造に使用できます。また、CVDを用いて1,1,1,2,2,2-ヘキサアミノジシランを合成するためにも使用できます。これは、マイクロエレクトロニクスに基づくアプリケーション用のシリコン系膜を生成します。
還元剤として使用される場合があります。化学気相成長(CVD)法により、アンモニアと組み合わせて窒化ケイ素を生成できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
205184-25G:
205184-BULK:
205184-5G:
205184-VAR:
205184-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)