Merck
204927
Sigma-Aldrich
酸化イットリウム(III)
greener alternative
99.999% trace metals basis
別名:
イットリア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y2O3
CAS Number:
分子量:
225.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38160202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
2410 °C (lit.)
密度
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
InChI Key
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
アプリケーション
  • Yttrium(III) oxide: Employed extensively in the manufacture of yttrium aluminum garnets, which are used in various laser systems. It also serves as a host lattice for phosphor materials used in white LED lighting. Additionally, yttrium oxide is utilized in making glass with high temperature and shock resistance, which is essential for aerospace applications (Sigma-Aldrich, CAS 1314-36-9).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204927-BULK:
204927-50G:4548174009826
204927-10G:4548174009819
204927-2G:
204927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)