204390
硝酸銀
99.9999% trace metals basis
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
About This Item
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.9999% trace metals basis
フォーム
crystalline
solid
反応適合性
core: silver
不純物
≤1.5 ppm Trace Metal Analysis
mp
212 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 無電解法によるフライアッシュ・セノスフェア粒子のNi-Pコーティングにおける活性化剤。
- ローダミン6G色素分子の光触媒分解に適用できるAg–TiO2ナノ材料を調製する銀前駆体。
- オルガノシランの加水分解酸化による水素の発生。
- 酸化剤としてH2O2の存在下で、各種アルデヒドの対応するカルボン酸への酸化。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸銀
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204390-10G:4548173114347
204390-BULK:
204390-2KG:
204390-50G:4548173114378
204390-VAR:
204390-250G:4548173114361
204390-1G:4548173114354