203629
炭酸リチウム
99.997% trace metals basis
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
About This Item
品質水準
アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: lithium
不純物
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
618 °C (lit.)
密度
2.11 g/mL at 25 °C
アプリケーション
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932), IMPA1(3612)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 炭酸リチウム
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203629-10G:
203629-50G:
203629-BULK:
203629-100G:
203629-VAR: