203424
酸化インジウム(III)
99.998% trace metals basis
別名:
三二酸化インジウム, 三酸化二インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In2O3
CAS Number:
分子量:
277.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
密度
7.18 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI Key
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Synthesis and Characterization: The development of gold nanoclusters on the surface of tin and indium oxide films, synthesizing new materials for advanced applications (Korotcenkov et al., 2014).
- Photocatalysis: Using nitrogen/sulfur-codoped carbon-coated indium oxide nanoparticles as excellent photocatalysts, providing insights into environmental and energy applications (Sun et al., 2019).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化インジウム(III)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203424-25G:4548173314990
203424-5G:4548173315003
203424-VAR:
203424-BULK: