202606
酸化アルミニウム
99.997% trace metals basis
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS Number:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
powder
mp
2040 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化アルミニウム(アルミナ)は、その硬度、化学的安定性、耐腐食性で知られています。高温用途のセラミックや耐火物、またその硬度を利して研削砥石やサンドペーパーなどの研磨材にも広く使用されています。さらに、酸化アルミニウムは電子部品の電気絶縁体として、また石油化学プロセスにおける触媒担体としても利用されています。 生体適合性が高いため、バイオメディカル用途にも適しており、表面の耐久性と耐摩耗性を高める保護コーティングにも利用されています。
アプリケーション
酸化アルミニウムは、共有結合性有機構造体(COF)とアルミナを組み合わせた複合材料などに使用され、リチウム硫黄電池の効率的なセパレーターとして機能します。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化アルミニウム
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
202606-5G:
202606-VAR:
202606-20G:4548174009802
202606-100G:4548174009796
202606-BULK: