Merck
202355
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)
average Mn ~4,000
別名:
PPG, ポリ(プロピレンオキシド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H[OCH(CH3)CH2]nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
詳細
functionality 1.7
分子量
average Mn ~4,000
不純物
≤0.035% Water (Karl Fischer)
粘度
1,300 cP(25 °C)(lit.)
ヒドロキシル価
28 mg KOH/g
溶解性
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
密度
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(プロピレングリコール)(PPG)は、生体適合性ポリウレタンの調製や吸収性縫合糸の潤滑コーティングなど、各種バイオメディカル分野で広く使用されている疎水性ポリエーテルです。
アプリケーション
ポリ(プロピレングリコール)は、以下に使用できます。
  • UV光重合による生分解性ポリ(エーテル-エステル)ネットワークを合成する前駆体として。
  • 金ナノ粒子などの金属ナノ粒子の調製における安定化剤として。
  • シラン末端ポリ(ウレタン-尿素)(SPUR)ポリマーを調製する出発材料として。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
445.0 °F - closed cup
引火点(℃)
229.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
202355-500G:
202355-250G:
202355-5G:
202355-VAR:
202355-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)