202347
ポリ(プロピレングリコール)
average Mn ~2,700
別名:
PPG, ポリ(プロピレンオキシド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H[OCH(CH3)CH2]nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
詳細
functionality 1.8
分子量
average Mn ~2,700
含みます
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
屈折率
n20/D 1.451
粘度
630 cP(25 °C)(lit.)
ヒドロキシル価
37 mg KOH/g
溶解性
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
密度
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
445.0 °F - closed cup
引火点(℃)
229.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
202347-BULK:
202347-500G:
202347-VAR:
202347-5G:
202347-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)