Merck
202304
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)
average Mn ~425
別名:
PPG, ポリ(プロピレンオキシド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H[OCH(CH3)CH2]nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
分子量
average Mn ~425
含みます
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
屈折率
n20/D 1.447
粘度
80 cSt(25 °C)(lit.)
ヒドロキシル価
263 mg KOH/g
溶解性
water: miscible (completely)
密度
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ(プロピレングリコール)は、以下に使用できます。
  • 結晶化せず、ガラス転移温度が低く、生体適合性があるため、可塑剤として。たとえば、ポリ乳酸の可塑化に使用できます。
  • 好塩菌のHalomonas salina細胞からエクトインを回収する水性二相系の調製。
  • 超分子ポリマー(PPG)から従来型のポリマー(PPO)へのバーチャル移行の研究。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
445.0 °F - closed cup
引火点(℃)
229.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
202304-500G:
202304-250G:
202304-5G:
202304-BULK:
202304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)