Merck
194131
Sigma-Aldrich
シュウ酸
98%
別名:
Ethanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H
CAS Number:
分子量:
90.03
Beilstein:
385686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
pH
(1.3 at 9 g/l)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 108 g/L at 25 °C
密度
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シュウ酸は、脱水、脱離、保護、脱保護、縮合、および脱炭酸反応に使用されるジカルボン酸です。
シュウ酸は、一部の医薬品有効成分に存在する可能性のある不純物として存在します
アプリケーション
シュウ酸は、疎水性原薬マトリックス中のオキサミン酸、シュウ酸、オキサミドのイオン排除クロマトグラフィーによる測定に使用されました。ポリスチレン球を鋳型とした3次元規則性の多孔性金属酸化物又はカーボネートの合成に使用されました。ポリアニリン-ポリピロール複合材料コーティングの電気化学的合成において支持電解質として用いられました
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
194131-5G:4548173112664
194131-BULK:
194131-250G:4548173112657
194131-1KG:4548173112640
194131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)