Merck
181986
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレンオキシド)
average MV 100,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
別名:
PEO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CH2CH2O-)n
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ポリ(エチレンオキシド), average Mv 100,000 (nominal), powder
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mv 100,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.4539
粘度
12-50 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tg −67 °C
Tm 65 °C
密度
1.13 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレンオキシド)(PEO)は、非イオン性の 親水性線状ポリマーです。エチレンオキシドの触媒重合によって 製造できます。その水和性と膨潤性により、 制御された薬物送達システムや生体接着材料に広く使用されています。
アプリケーション
PEOは、以下に使用できます。
  • 抗癌剤の薬物送達システムに使用できる、 ユニークな虫のような形状のポリマーブラシの 調製。
  • 全固体電池や燃料電池用の 高分子電解質の合成。
  • バイオメディカルや食品包装用の生分解性PEO/Agナノ複合材料の調製。
特徴および利点
  • 高い水溶性
  • 急速な水和
  • 生理学的組織pHの影響を受けない
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
181986-VAR:
181986-500G:
181986-250G:
181986-BULK:
181986-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)