181978
ポリ(エチレンイミン) 溶液
average Mn ~60,000 by GPC, average Mw ~750,000 by LS, 50 wt. % in H2O
別名:
PEI, エチレンイミンポリマー 溶液
アプリケーション
タンパク質沈殿剤。
洗剤、接着剤、水処理剤、印刷インキ、染料、化粧品、製紙業、接着促進剤、積層プライマ-、定着剤、凝集剤、カチオン性分散剤、安定促進剤、界面活性剤、キレ-ト剤、アルデヒド類や酸化物のスカベンジャ-。
物理的形状
分岐ポリマ-
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
181978-BULK:
181978-VAR:
181978-250G:
181978-18KG:
181978-100G:
181978-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)