Merck
148660
Sigma-Aldrich
アクリルアミド
electrophoresis grade, ≥99%
別名:
2-プロペンアミド, アクリル酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCONH2
CAS Number:
分子量:
71.08
Beilstein:
605349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
electrophoresis grade
蒸気密度
2.45 (vs air)
蒸気圧
0.03 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99%
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
148660-VAR:
148660-100G:4548173105963
148660-500G:4548173105987
148660-25G:4548173105970
148660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)