130672
N-ヒドロキシスクシンイミド
98%
別名:
1-ヒドロキシ-2,5-ピロリジンジオン, HOSu, NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NO3
CAS Number:
分子量:
115.09
Beilstein:
113913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アプリケーション
N-ヒドロキシスクシンイミドは、
また、病原細菌の検出および定量のための、マイクロ流体表面プラズモン共鳴(SPR)プラットフォームのマイクロ流路表面の修飾プロトコールにも使用されています。
- N
- -スクシンイミジル3-(ジ-ターシャリー-ブチルフルオロシリル)ベンゾエート
- 4-[2,2-ビス[(p-トリルスルホニル)-メチル] アセチル]安息香酸-NHSエステル
- N-スクシンイミジル 3-ヨードベンゾエート
また、病原細菌の検出および定量のための、マイクロ流体表面プラズモン共鳴(SPR)プラットフォームのマイクロ流路表面の修飾プロトコールにも使用されています。
N-ヒドロキシスクシンイミドは、ジシクロヘキシルカルボジイミド存在下、カルボン酸の脱水反応を介した、N-ヒドロキシスクシンイミドエステルの合成に使用できます。
改良アミド化およびペプチドカップリングのためのカルボジイミド法に使用される添加剤。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
130672-100G:
130672-5KG:
130672-5G:
130672-CH:
130672-25G:
130672-250G:
130672-VAR:
130672-1KG:
130672-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)