Merck
110175
Sigma-Aldrich
テトラエチレングリコール
99%
別名:
テトラ(エチレングリコール), テトラグリコール, ビス[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)3CH2CH2OH
CAS Number:
分子量:
194.23
Beilstein:
1634320
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
eCl@ss:
39020714
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
6.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg
アッセイ
99%
分子量
average Mn 200
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
314 °C (lit.)
mp
−5.6 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
詳細
ポリエチレングリコールのオリゴマーであるテトラ(エチレングリコール)(TEG)は、透明、無色、無臭、低揮発性、吸湿性の液体で、エチレンアルコールに可溶性で水にきわめて溶けやすい化合物です。
アプリケーション
メタアクリル酸テトラエチレングリコールの合成に使用します。
TEGのグロー放電プラズマ蒸着によりタンパク質吸着および細胞付着に抵抗性のある表面にします。
注意
同じくテトラグリコ-ル(tetraglycol)と呼ばれる場合があるグリコフロ-ル(glycofurol)と混同しないようご注意ください。
Still not finding the right product?
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
110175-100G:
110175-25ML:
110175-VAR:
110175-5G:
110175-1L:
110175-BULK:
110175-20KG:
110175-3KG:
110175-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)