Merck
10916
Sigma-Aldrich
アセチルアセトン
Wacker Chemie AG, ≥99.5% (GC)
別名:
AcAc, 2,4-ペンタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COCH3
CAS Number:
分子量:
100.12
Beilstein:
741937
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Bp:
140.4 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
11.4 %
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
テクニック
GC/GC: suitable
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI Key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetylacetone is a chelating ligand and forms organometallic complexes that are used as gasoline additives, lubricant additives, driers for varnishes and printer′s inks, fungicides, insecticides and colors. It is a selective extraction reagent for determination of molybdenum in ferrous materials.
アプリケーション
Acetylacetone was used in preparing Y203, La203 and La2CuO4 thin films and the titanate/anatase dual-phase photocatalyst.
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10916-BULK:
10916-VAR:
10916-185KG:
10916-1KG:4548173985770
10916-25KG:4548173985787
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)