108014
ベンジルエーテル
98%
別名:
ジベンジルエーテル
About This Item
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ベンジルエーテルはニトロセルロースの可塑剤であり、香料の溶剤でもあります。
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ベンジルエーテル
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108014-1KG:
108014-25G:
108014-BULK:
108014-3KG:
108014-VAR: