Merck
105228
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール
≥99%
別名:
HFP, ヘキサフルオロイソプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2CHOH
CAS Number:
分子量:
168.04
Beilstein:
1841007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールは、液相ペプチド化学用溶媒です。このイオン化能力の高いフッ素化極性溶媒は、ルイス酸触媒不在下で、共有結合試薬を用いてフリーデル‐クラフツ型反応を促進します。また、ロジウム(I)触媒を用いたエーテル連結アルキニルジエンの[4+2]分子内付加環化反応およびアルキニルビニルシクロプロパンの[5+2]付加環化反応の効率も高めます。1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールクラスターは、過酸化水素の存在下で、シクロオクテンと1-オクテンのエポキシ化を触媒します。
アプリケーション
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールは、リトグラフィー/ナノパターニング材料のためのヘキサフルオロアルコール機能化メタクリレートの調製に使用されました
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
105228-1L:
105228-100G:
105228-25G:
105228-2KG:
105228-5G:
105228-500G:
105228-BULK:
105228-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)