安定性における信頼
Milli-Q®超純水・純水製造装置とサービス
Milli-Q®超純水・純水製造装置による常に安定した超純水・純水の品質
なぜラボには常に安定した超純水・純水の品質が必要なのでしょうか?それは、超純水・純水の品質によって結果の精度やラボの生産性が左右されるからです。このため、Milli-Q®超純水・純水製造装置と消耗品は、インテリジェントに設計および高品質に製造され、その製品寿命を通してサービスが提供されます。それにより、ラボが信頼性の高い成果を得て、安定的に業務を遂行できるようにしています。
超純水・純水製造技術により優れたラボラトリー水質を実現・保護
私たちの特許取得済みの革新的技術により、常に安定した品質の水を供給し、ラボにおける超純水・純水製造による環境負荷の低減を目指します。
Milli-Q®超純水・純水製造イノベーションにより、お客様の分析の質と信頼性を達成
- Elix®電気脱イオン(EDI)モジュールは安定した水質の純水(タイプ2)を精製します。有害な化学物質による再生処理は不要です。このため、メンテナンスが削減でき、ランニングコストを低く抑えることができます。
- 私たちの高流量システムにおけるE.R.A.™ (排水最適化システム)テクノロジーは、逆浸透(RO)メンブレンからの水の回収を最適化し、前世代のRO装置に比べて水の使用量を最大50%削減します。
- インテリジェントなタンクデザインにより、細菌、微粒子およびCO2 汚染を複合的に防ぎ、従来よりもタンク水の純度を維持します。シームレスに統合されたエアベントフィルター、オーバーフローセンサーとレベルセンサー、水銀不使用のUV LEDランプを備えた自動殺菌モジュール(ASM)などの機能があります。
- 水銀不使用ech2o® UVランプは、効率的な細菌コントロールと有機汚染物質の光酸化を実現し、水銀の取り扱いとそれに伴う廃棄管理規制を不要にします。
- 休止モードでは、ラボを長期間休みにするときにシステムを効果的に「休止モード」にし、水質を保護しながら水とエネルギーの消費を最小限に抑えることができます。
Elix® 電気脱イオン(EDI)モジュール は、常に安定した水質の純水を提供する。このグラフは、Elix® EDI技術は、イオン交換樹脂を使用する他のシステムに比べて優れていることを示している。イオン交換樹脂が飽和すると、比抵抗値は劇的に低下する。
常に仕様を満たす:純正のMilli-Q®消耗品を使用してラボの水質を保証
すべてのMilli-Q®消耗品は、期待される水質を安定的に生み出すことが検証されており、品質証明書とともに提供されます。
特許を取得した強力な超純水製造技術が、どのように消耗品で作用し、安定した水質を提供・保護し、お客様の超純水・純水製造装置の長期使用を実現しているのかについては、以下の動画をご覧ください。
お客様の水質が仕様範囲内であることをさらにお手伝いするために、消耗品の交換時期をサポートするサービスや機能を提供しています。
- e-Sureタグ:各消耗品に搭載されたRFID技術により、すべての内蔵消耗品の状態と製品寿命をシステムが監視できます。カートリッジの交換が必要になった場合は警告が表示され、データのトレーサビリティが保証されます。消耗品の状態はMyMilli-Q™デジタルサービスを通じてオンラインでモニターすることができます。
- 消耗品供給契約:1回の注文のみで、年間を通して必要な消耗品を自動でお届けします。お客様は、時間とコストを節約し、常に適切なタイミングで適切な消耗品を入手できます。
- 簡単な消耗品交換ガイド:画面上のウィザードとYouTubeの「How to」チュートリアルにより、ステップバイステップで視覚的に説明し、正しい手順で実行できるようにします。
24時間・365日のモニタリング、トレーサビリティおよび性能の保証
お客様の超純水・純水製造装置が、ラボの水質ニーズの仕様を継続的に満たしているかどうかを知ることは非常に重要です。Milli-Q®超純水・純水製造装置とサービスは、採水時、1日を通して、また休暇中でさえも、24時間・365日お客様のラボの水質に対する信頼性を提供します。
採水時に水質を確認
採水時に水質パラメータを簡単に確認できます。超純水・純水の比抵抗値と総有機炭素(TOC)量を、ディスペンサーのタッチスクリーン上で直接、一目で確認できます。これらの値はシステムによって継続的に監視されているため、お客様は手元の作業に集中することができます。
- 比抵抗値のモニタリング:最新の超純水製造装置(タイプ1)には、超純水の比抵抗値を正確かつ連続的に測定する正確な比抵抗セルが内蔵されています。この比抵抗計はASTMの推奨に従って製造され、比抵抗計のUSP適合性試験に合格することができます。比抵抗計の校正証明書は超純水・純水製造装置に同梱されています。
- TOC値のモニタリング:高品質のオンラインA10™モニターを搭載したMilli-Q® IQ 7シリーズシステムにより、迅速かつ高精度のTOC測定が実現します。このモニターは水銀を含まず、その範囲(0.5~999.9)および精度はUSPおよび欧州薬局方の適合性試験に合格しています。
オンラインシステム・水質モニタリング
MyMilli-Q™ Remote Careのオンラインモニタリングおよびサービス機能により、24時間・365日、超純水製造装置が正常に機能しており、水質が仕様範囲内であることを確認できます。
- リモートモニタリング:コンピュータやモバイル機器からリアルタイムのシステム情報、水質データなどに安全にアクセスできます。
- 自動通知:アラートや警報が発生した場合、メールまたはSMSにより通知されます。
- リモートコントロール:自分自身で、またはMilli-Q®サービスのリモートコントロールによって、迅速にリモートでお客様の超純水・純水製造装置を管理できます。
高品質のISO認証を取得した超純水・純水製造装置およびサービス
高度な超純水・純水製造技術の開発と総合的な超純水・純水製造装置の設計の両方において50年以上の経験を有する私たちは、結果の品質と信頼性の保証が必要なラボの研究者にとって、超純水・純水製造装置およびサービスのパートナーとして選ばれる存在となっています。私たちは、高品質の超純水・純水製造装置を、高レベルの専門的技術支援とともにお届けすることをお約束します。
品質を保証されたMilli-Q®超純水・純水製造装置と消耗品
- ISO 9001:2015認定R&Dプロセス:製品開発の各ステップでは、厳格なプロセスにより完全な文書記録化が行われ、装置の性能は明確なプロトコルに基づいて検証されています。
- ISO 9001:2015およびISO 14001:2015認定取得の製造拠点:Milli-Q®超純水・純水製造装置と消耗品は、非常に特殊な特許取得済み技術と独自の超純水製造技術を用いてフランスのモルスハイムにある製造拠点のみで製造されています。これらのISO認証は、製造工程における品質レベルおよびトレーサビリティを保証します。特定の製品またはコンポーネントの製造に使用される一部の製造拠点も、GMPやISO 13485の認証を受けています。
- 適合性証明書、校正証明書、品質証明書は該当する装置、モニター、消耗品で利用可能であり、業界の要件を満たすのに役立ちます。
Milli-Q®サービスは質の高いケアを提供-オンライン・対面で
Milli-Q®サービスは、今後もずっと、水質と超純水・純水製造装置に対する全幅の信頼をお客様にお届けします。
- Milli-Q®認定技術員のみが、世界中の監査に対応可能な標準操作手順書に従って超純水・純水製造装置の修理およびメンテナンスを行います。
- 私たちのサービス組織は、ISO 9001:2015の認証を取得しています。*外部監査を受けた品質マネージメントにより高品質と継続的な改善を保証することを意味します。
- Milli-Q®Service Planは、お客様の超純水・純水製造装置の性能を確実に最適化し、安定した水質の純水を製造して分析の信頼性をサポートします。すべてのプランには、認定技術員による年1回の診断点検と、ISO認定の製造拠点で製造されたパーツの交換が含まれます。
- Milli-Q® Service Pharma™ プランは、制御環境内での検証手順を円滑にし、超純水・純水製造装置に関わるすべての要素を対象としており、さまざまな監査に準拠していることを保証します。
- Milli-Q®超純水・純水製造装置のすべてのメーター、センサー、モニターを対象にキャリブレーション、ベリフィケーションおよび適合性試験のサービスが利用可能であり、装置の完全適合と検査機関の認定を保証します。
- MyMilli-Q™ マネージメントにより、超純水・純水製造装置の管理ケアが簡素化され、お客様は主要な任務に集中できるようになります。**
- MyMilli-Q™ Remote Careにより、装置および水質パラメータをオンラインで追跡し、より迅速にサポートを受け、どこからでも装置を監視および制御することができます。これはウェブベースのサービスおよびモニタリングツールで、装置の性能と水質をリモートでリアルタイムに確認することができます。***サービス提供時には、私たちのサービスチームが接続されているお客様の装置にアクセスして、迅速に問題解決をお手伝いします。
*対象国については、SigmaAldrich.com/ISO-certificatesをご覧ください
**保証期間中またはMilli-Q®Service Plan加入中の超純水・純水製造装置で利用可能
***MyMilli-Q™ Remote Careは、次の高流量7000シリーズの装置で利用可能:Milli-Q® HX、HX SD、HRおよびCLX、ならびにMilli-Q® IQおよびMilli-Q® IX超純水・純水製造装置
超純水・純水製造装置の最適化に関するお問い合わせ