Dispositivi per immunorilevazione su membrana
L'immunorilevazione nel Western blotting prevede l'uso di anticorpi per rivelare la proteina bersaglio. Dopo il trasferimento delle proteine si procede alla saturazione dei siti aspecifici della membrana (blocking), seguita dall'incubazione con l’anticorpo e dalla rivelazione con metodi chemiluminescenti, colorimetrici o fluorescenti. I dispositivi per immunorilevazione su membrana facilitano il processamento dei Western blot semplificando i flussi di lavoro e accelerando i tempi di rilevamento.
Products
Dispositivo per l’immunorilevazione Immobilon® GO
L’Immobilon® GO è un dispositivo per l’immunorilevazione automatica progettato per il processamento di mini Western blot. Lo speciale design utilizza una convezione sequenziale di fluidi attraverso una matrice di flusso per rendere autonome le fasi di legame dell'anticorpo e di lavaggio della membrana durante l'immunorilevazione. L'Immobilon® GO è pensato per un singolo utilizzo e per il funzionamento non richiede un'alimentazione esterna o una fonte di vuoto. I Western blot possono essere processati in appena 3 ore o rimanere nel dispositivo per essere processati durante la notte.
Sistema per la rilevazione di proteine SNAP i.d.® 2.0
Il sistema di rilevazione delle proteineSNAP i.d.® 2.0 è uno speciale sistema, che utilizza il vuoto per aspirare i reagenti attraverso la membrana, aumentando il contatto con la membrana ed eliminando la dipendenza dalla diffusione o dall'agitazione. Il miglioramento nella distribuzione tridimensionale del reagente riduce il tempo necessario per l'immunorilevazione. Mentre il Western blot tradizionale richiede dalle 4 alle 24 ore per le fasi di blocking, incubazione con l’anticorpo e lavaggio, il protocollo SNAP i.d.® 2.0 richiede solo 30 minuti, mantenendo inalterata l’intensità del segnale e la qualità del blot. Con il sistema SNAP i.d.® 2.0 è possibile eseguire tutte le fasi dell’immunorilevazione successive al trasferimento delle proteine sulla membrana (quindi blocking, lavaggi e incubazione con anticorpi primari e secondari).