Reagenti e kit per PCR
La PCR, o reazione a catena della polimerasi, è una tecnica fondamentale per tutti i laboratori di biologia molecolare. La PCR è una tecnica semplice ed economica che consente di amplificare specifici frammenti di DNA di diversi ordini di grandezza. Disponiamo di kit specializzati per una varietà di applicazioni PCR, qPCR e RT-PCR, per tutto il tuo flusso di lavoro PCR. Inoltre, non esitare ad esplorare la nostra offerta completa di risorse sulla PCR, incluso il protocollo standard per PCR e il nostro calcolatore di master mix per PCR.
Products
PCR diretta
Nella PCR diretta, i ricercatori operano direttamente la PCR su campioni vegetali, di tessuti o di colture cellulari senza procedere all’isolamento del DNA o alla purificazione del campione. L’eliminazione di queste fasi laboriose assicura un impressionante risparmio di tempo e di risorse e una maggiore sostenibilità. I nostri kit per PCR Extract-N-Amp™ sono unici nel loro genere perché consentono di combinare i processi di estrazione e amplificazione su campioni vegetali, tissutali ed ematici. Grazie al metodo “lyse & go”, questi kit evitano il ricorso alle colonne o a lunghi trattamenti enzimatici per la purificazione del campione. I nostri kit per PCR diretta contengono tutti i reagenti, gli enzimi e i tamponi proprietari necessari per estrarre e amplificare il DNA di interesse da una gran varietà di piante o da campioni ematici o di tessuti.
PCR Hot Start
La PCR Hot Start (con partenza a caldo) è una tecnica in cui l’attività della hot start Taq polimerasi, o l’incorporazione di dNTP modificati, vengono inibite durante la fase di preparazione della reazione, finché non avviene l’attivazione mediante esposizione al calore. LaPCR Hot Start consente la preparazione della reazione di PCR a temperatura ambiente ed evita la creazione di aspecifici e la formazione di dimeri di primer. Scopri la nostra ampia selezione di enzimi per PCR Hot Start, inclusi i reagenti KOD, FastStart™, JumpStart™ e KAPA Biosystems. Per ulteriori informazioni su reagenti e prodotti per PCR Hot Start, sfoglia la tabella di selezione prodotto, per rispondere alle tue esigenze di PCR Hot Start.
DNA polimerasi e Master Mix KOD
La KOD DNA polimerasi è un enzima termostabile a fedeltà ultraelevata. Anche numerosi studi indipendenti hanno verificato che l’elevata fedeltà della KOD DNA polimerasi è superiore rispetto a quella di altre polimerasi da organismi termofili. Oltre a una ridotta frequenza di mutazione, l’elevata velocità di estensione e l’alta processività della KOD polimerasi determina alte rese di prodotto a lunghezza piena con un minor numero di cicli di reazione. La combinazione di queste caratteristiche fa delle KOD DNA polimerasi l’enzima di elezione quando velocità e fedeltà sono importanti. Scopri la nostra nuova Master Mix per PCR KOD One™, una master mix per PCR 2x contenente una innovativa KOD DNA polimerasi geneticamente modificata (UKOD) insieme a un nuovo acceleratore di allungamento che conferisce velocità alla PCR con un tempo di estensione di 5 sec/kb per stampi di DNA <10kb.
Reagenti, protocolli e risorse Roche per PCR, qPCR, RT-PCR, e RT-qPCR.
Per il progresso delle tue ricerche di biologia molecolare, è fondamentale massimizzare l'efficienza del tuo flusso di lavoro in una serie di aree diverse tra cui genomica, proteomica e analisi cellulare. In qualità di pioniere nella genomica e nella tecnologia della PCR, Roche offre una gamma completa di reagenti e kit ottimizzati per ridurre i tempi di lavoro al banco, accelerare l'acquisizione dei dati e per consentire la creazione nuovi di strumenti fondamentali per testare le ipotesi biologiche più complesse. Grazie alla qualità del prodotto e all'eccellenza scientifica, la nostra partnership con Roche ci consente di offrirti i prodotti Roche quando e come ti servono. Esplora tutti i reagenti e i protocolli per PCR Roche sulla pagina dedicata a prodotti e soluzioni per biologia molecolare Roche.
Master Mix per PCR quantitativa (qPCR) LuminoCT™, KiCqStart® e JumpStart
La PCR quantitativa (qPCR) utilizza la linearità dell'amplificazione del DNA per determinare le quantità assolute o relative di una sequenza nota in un campione. Utilizzando un reporter fluorescente nella reazione, è possibile misurare la generazione del DNA in tempo reale. Basata su una chimica ReadyMix™ altamente ottimizzata, LuminoCt™ offre velocità di analisi insuperabili senza sacrificare l'accuratezza, la precisione o la sensibilità. LuminoCt™ funziona perfettamente con la maggior parte degli strumenti per qPCR, quindi l'ottimizzazione delle condizioni di reazione è ridotta al minimo. Gli utenti possono semplicemente scegliere il kit adatto, settare il proprio test e iniziare. Generare i migliori dati possibili per la qPCR non è mai stato così facile e veloce.
Le master mix KiCqStart® ReadyMix™ sono pronte all'uso, altamente sensibili e contengono tutti i reagenti base per la qPCR o la RT-qPCR. Per completare la reazione del saggio basta aggiungere i primer, la sonda e l'acqua. Quindi aliquota la reazione nelle provette o nelle piastre e aggiungi il templato. Le master mix KiCqStart® ReadyMix™ sono adatte sia per la PCR convenzionale che per la PCR in modalità rapida. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei prodotti vai a KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ o KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™. In aggiunta, le JumpStart Taq ReadyMix forniscono una soluzione conveniente per gli esperimenti di qPCR convenzionali. L'anticorpo JumpStart Taq consente una PCR hot-start basata su inattivazione da anticorpo che previene la formazione di prodotti aspecifici. Adatta per SYBR® Green e per il rilevamento basato sull’uso di sonde, questa linea di prodotti offre opzioni per l'ottimizzazione ed è compatibile con strumenti basati su provette, piastre e capillari. Per ulteriori informazioni, esplora i nostri reagenti e le risorse addizionali per qPCR basata su SYBR® Green
RT-PCR e RT-qPCR: Oligo e sonde personalizzate, DNasi, kit, master mix, primer ed altro
La RT-PCR combina due tecniche potenti e versatili, la trascrizione inversa e la reazione a catena della polimerasi, per generare e amplificare cDNA da RNA totale o mRNA. E’ un metodo che viene spesso utilizzato per studiare l'espressione genica sia a livello di RNA che di proteine. Una RT-PCR ideale richiede una trascrizione inversa sensibile e un'amplificazione ad alta fedeltà. La trascrittasi inversa dovrebbe essere in grado di rilevare trascritti presenti in quantità molto limitate e/o trascritti contenenti strutture secondarie difficili. La nostra trascrittasi inversa aviaria avanzata (eAMV™) mostra tutte queste caratteristiche. È la RT ideale per rilevare messaggeri a poco abbondanti che potrebbero sfuggire ad altri tipi di trascrittasi ed è il miglior enzima di cui disponiamo per la trascrivere le strutture secondarie difficili. È inoltre più tollerante alle temperature elevate rispetto alle standard AMV, M-MLV, M-MLV RNasi H ridotta– o AMV RNasi H ridotta.
Per altri strumenti di calcolo e di conversione delle unità di misura, si rimanda alla pagina Strumenti di calcolo e app.