Trasfezione
Che cos’è la trasfezione? La trasfezione consiste nel processo di introduzione di materiale genetico, quale DNA e RNA, e di proteine nelle cellule eucariotiche per applicazioni come espressione genica, knockdown genico e molte altre. Per facilitare l’introduzione del materiale esogeno, la trasfezione utilizza vari metodi e reagenti fisici, chimici o biologici. La trasformazione batterica e la trasfezione virale (trasduzione) sono due tecniche simili usate per l’inserimento di materiale esogeno in diversi tipi di cellule, per molteplici applicazioni a valle.
Risorse sui prodotti
Reagenti a base di fosfato di calcio, lipidi e polimeri, per la trasfezione di DNA, siRNA, miRNA e CRISPR/Cas
Per i laboratori di ricerca, l’introduzione di DNA o RNA plasmidico in cellule di mammifero e insetto rappresenta una pratica di routine E’ oggi possibile ottenere una trasfezione ad alta efficienza in quasi tutti i tipi di cellule grazie all'ampia varietà di reagenti di trasfezione disponibili. Offriamo una varietà di rinomati reagenti di trasfezione, inclusi i reagenti a base di lipidi Escort™, il reagente NeuroPorter™ specifico per i neuroni, X-tremeGENE™ e i reagenti di trasfezione Genejuice. Per assistenza nella scelta del reagente adatto alle tue cellule, esplora la nostra ampia selezione di reagenti di trasfezione all'interno della tabella per la scelta prodotto o vedi i prodotti correlati alla paginaClonaggio ed espressione di proteine.
Reagenti di trasfezione X-tremeGENE™ di Roche
Grazie a un impegno congiunto per supportare le tue future scoperte, ti offriamo in esclusiva il portafoglio completo di reagenti di trasfezione X-tremeGENE™ di Roche. I reagenti di trasfezione X-tremeGENE™ consentono un’efficiente trasfezione di DNA, siRNA, miRNA e componenti CRISPR/Cas9 sia nelle linee cellulari comuni che in quelle più difficili da trasfettare. I prodotti X-tremeGENE™ sono facili da ottimizzare per ogni specifica esigenza applicativa e hanno una tossicità minima.
Esplora le risorse elencate qui di seguito per identificare il reagente di trasfezione X-tremeGENE™ o il reagente di supporto alla trasfezione più adatto alla tua linea cellulare e alle tue esigenze applicative. Usa il nostro database sulla trasfezione con X-tremeGENE™ o la guida con le raccomandazioni generali sui reagenti di trasfezione X-tremeGENE™ per confrontare i diversi prodotti.