Merck
HomeProdottiScienza dei materialiMateriali per elettronicaPolimeri speciali e polimeri intelligenti
Polimeri speciali e polimeri intelligenti
Immagine di una catena in plastica realizzata con un polimero speciale termoindurente utilizzato in applicazioni ad alta tenacità strutturale.
I materiali polimerici speciali e quelli intelligenti sono pensati per processi ingegneristici in cui sono richieste proprietà meccaniche eccezionali, quali rigidezza, tenacità, resistenza alla trazione e ridotto scorrimento viscoso a caldo (creep). Sono polimeri ideali per applicazioni strutturali quali gli ingranaggi, la componentistica auto, i rivestimenti esterni dei dispositivi elettronici e i materiali compositi ad alta resistenza meccanica. Ecco perché ti invitiamo ad esplorare i nostri polimeri termoindurenti, polimeri termoplastici e filamenti polimerici per la stampa 3D.
Polimeri termoindurenti
I nostri polimeri termoindurenti possono essere induriti in maniera irreversibile mediante reticolazione e formatura, acquisendo così una forma definitiva. Per applicazioni di questo tipo, disponiamo di:
  • resine ammidiche aromatiche
  • polimeri a base di bisfenolo A e resine epossidiche a basso peso molecolare (prepolimeri)
  • copolimeri di formaldeide e resine epossidiche
  • resine fotoreticolabili
Polimeri termoplastici
I polimeri termoplastici si distinguono invece per altre proprietà, come la processabilità termica che consente loro di essere rimodellati a temperature elevate. Sono comunemente lavorati con metodi di stampaggio a iniezione o estrusione. I polimeri termoplastici sono anche impiegati per rinforzare i materiali compositi anisotropi che vengono usati per i muscoli artificiali, o per attuatori, che possono contrarsi in maniera reversibile, distendersi o ruotare a fronte di uno stimolo esterno. Alcuni esempi:
  • poliuretani e precursori uretanici
  • cere e oli
  • resine termoplastiche a base di polifenilenossido
  • polisolfoni
Filamenti polimerici per la stampa 3D
Disponiamo di un’ampia selezione di filamenti polimerici per la stampa 3D per applicazioni di manifattura additiva. Adatti a qualsiasi tipo di tecnologia di stampa 3D, i nostri polimeri garantiscono un rapido processo di stampa, un ridotto intasamento dell’ugello e una bassa deformazione (warping), velocizzando il processo di progettazione, prototipazione e produzione dei prodotti finali.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing