Merck
HomeProdottiScienza dei materialiMateriali biomedicaliKit per formulazioni di drug delivery
Kit per formulazioni di drug delivery
Nano e microparticelle (viola) per la veicolazione di farmaci scorrono nei vasi sanguigni
I sistemi di drug delivery microparticellari e nanoparticellari si sono affermati come un efficace approccio per veicolare i farmaci in maniera controllata e selettiva sul bersaglio. I nostri kit per la formulazione NanoFabTx™ sono stati ideati per consentire una sintesi semplice e riproducibile di nano e microparticelle cariche di farmaco. Includono dettagliati protocolli che guidano passo dopo passo allo sviluppo di nanoformulazioni, evitando le lungaggini di un’ottimizzazione per prova ed errore o l’impiego di strumenti costosi. I kit di reagenti NanoFabTx™ possono essere utilizzati in combinazione con metodi di nanoprecipitazione di facile impiego, oppure con i kit con dispositivo microfluidico NanoFabTx™ per una rapida sintesi di particelle ben definite per il drug delivery. Le possibili applicazioni dei nostri prodotti NanoFabTxTMincludono:
  • screening e scelta delle formulazioni ottimali per nano e microparticelle
  • determinazione delle dimensioni ottimali delle particelle
  • ottimizzazione della capacità e dell’efficienza di carico del farmaco
  • screening di biodisponibilità delle molecole farmacologicamente attive
Tecniche microfluidiche per la fabbricazione di nanoparticelle e microparticelle per la veicolazione di farmaci Parole chiave: sistema microfluidico, drug delivery con nanoparticelle, nanoformulazione
Kit di reagenti NanoFabTx™
I nostri kit di reagenti NanoFabTx™ includono un protocollo ottimizzato abbinato a reagenti polimerici e a stabilizzanti accuratamente selezionati per facilitare lo screening precoce delle nanoformulazioni farmaceutiche Per la produzione delle particelle, i protocolli contemplano sia metodi di nanoprecipitazione standard sia metodi microfluidici e possono quindi essere associati anche ai kit con dispositivo microfluidico NanoFabTx™.
Chip microfluidici per la produzione di particelle e microparticelle ben definite per il drug delivery
Kit con dispositivo microfluidico NanoFabTx™
I dispositivi microfluidici costituiscono una piattaforma ottimale per la produzione riproducibile di micro e nanoparticelle. Grazie alla rapidità delle sintesi, al controllo delle dimensioni particellari e alla contenuta variabilità dimensionale, la microfluidica consente lo screening delle particelle per le applicazioni di drug delivery. Inoltre, la tecnologia microfluidica è facilmente scalabile, così da poter produrre addirittura batch delle dimensioni richieste dagli studi preclinici. I nostri kit con dispositivo microfluidico NanoFabTx™ includono chip microfluidici in vetro preassemblati, tubi e accessori. Il chip preassemblato può essere connesso direttamente a un sistema di pompaggio dei fluidi specifico per microfluidica, come il sistema Dolomite Mitos P-Pumps.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing