1131960
USP
Colesterolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Origine biologica
sheep
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cholesterol
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
It is also used to prepare standard solution for cholesterol assay and system suitability solution for the detection of impurities in cholesterol samples using gas chromatography (GC) coupled to flame ionization detector (FID) in accordance with the United States Pharmacopeia (USP) monograph “Cholesterol”.
In addition, it is used in the detection of cholesterol impurity in omega-3 free fatty acids to prepare a standard stock solution in n-hexane for analysis by GC-FID, following USP monograph “Omega-3 Free Fatty Acids”.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterolo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)