57044
Collettore del vuoto Visiprep™ SPE
DL (Disposable Liner), 12-port model
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiMateriali
polypropylene tube
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Descrizione generale
Il collettore del vuoto Visiprep DL (liner monouso) elimina la possibilità di contaminazione crociata durante il trattamento di un nuovo campione sulla stessa porta. Il liner è costituito da un raccordo luer femmina in PP che si attacca alla SPE e un tubicino in PTFE a parete sottile che viene avvitato sulla porta della SPE. In questo modo si garantisce che tutte le porte e le superfici delle valvole della SPE che vengono a contatto con il campione possono essere sostituite dopo ogni estrazione.
La SPE è un tipo di cromatografia e, come con altre tecniche cromatografiche, il controllo della portata è decisivo per continuare ad avere estrazioni riproducibili. A differenza di altri collettori del vuoto, il sistema Visiprep contiene un sistema valvolare brevettato che consente un controllo preciso del flusso attraverso ciascun tubo SPE, per mezzo di valvole rotanti, indipendenti, a vite poste in ciascuna porta all′interno del coperchio del collettore. Con i collettori del vuoto Visiprep è consentito processare fino a 12 (nella versione a 12 porte) o 24 (nella versione a 24 porte) campioni SPE contemporaneamente. Nelle versioni a 24 porte lo spazio tra le porte è leggermente inferiore rispetto alle versioni con 12 porte per cui si raccomanda di prendere in considerazione le dimensioni dei tubi.
Caratteristiche e vantaggi
- Valvole a vite brevettate all′interno di ciascuna porta per SPE per un preciso controllo del flusso
- L′esposizione ai solventi non provoca lo scioglimento o l′appannamento della bacinella di vetro, né la comparsa di macchie
- Il coperchio è dotato di gambe che consentono all′utente di appoggiarlo sulla superficie di lavoro quando lo rimuove dal collettore
- La valvola e lo sfiato per il vuoto, a vite, resistenti ai solventi offrono una migliore sigillatura e un migliore controllo del vuoto. La valvola accoglie un tubo per il vuoto da 1/4″.
- Nella rastrelliera per i contenitori di raccolta in PP trovano posto i flaconcini per autocampionatore, i flaconcini piccoli per la scintillazione (diam. est. raccomandato 22,75 mm), provette per i test da 10 e da 16 mm e flaconi volumetrici da 1, 2, 5 e 10 mL. Per i modelli a 12 porte è disponibile una piastra opzionale per i flaconcini per la scintillazione da 20 mL.
Fornito con 100 liner monouso (cod. articolo 57059).
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collettore del vuoto Visiprep™ SPE
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)