51163-U
EXP® Pre-Column Filter
holder with EXP titanium hybrid ferrule, pack of 1 sets
Sinonimo/i:
HPLC pre-column filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiMateriali
(2 ferrules and 1 nut in pack)
Confezionamento
pack of 1 sets
Descrizione generale
The OPTI-SOLV® EXP® hand tight pre column filters are ideal for extreme high pressure applications. They protect columns with small particle material employing ultra high pressure techniques. The OPTI-SOLV® EXP® help extend and protect the life our your columns without sacrificing performance.
Note: cartridges not included with holder
Note: cartridges not included with holder
Note legali
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)