T8280
Tris Acetate-EDTA buffer
10× concentrate, BioReagent, Molecular Biology, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
TAE buffer
About This Item
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder blend
Impurezze
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
Compatibilità
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica