Merck
T6664
Sigma-Aldrich
Tampone salino Tris
powder, pH 8.0
Sinonimo/i:
TBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Tampone salino Tris, pH 8.0, powder
Stato
powder
Livello qualitativo
pH
8.0
Categorie correlate
Applicazioni
Tris Buffered Saline has been used:
  • to block cells fixed in paraformaldehyde for immunofluorescence imaging
  • as a component in cell lysis buffer for DNA extraction
  • in goat serum and Triton-X 100 for blocking and permeabilizing cells for immunocytostaining respectively
Confezionamento
Foil pouches
Ricostituzione
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline (NaCl - 0.138 M; KCl - 0.0027 M); pH 8.0, at 25 °C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica