T5912
Tampone salino Tris
10X solution
Sinonimo/i:
TBS
About This Item
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiProduct Name
Tampone salino Tris, 10 ×, solution
Sterilità
0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Stato
solution
Concentrazione
10 ×
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Il tampone salino Tris è stato utilizzato come tampone di lavaggio per gli elettrodi. È stato adoperato per lavare le piastre di microtitolazione per metodi di screening ed esperimenti con metodica Western blot.
Altre note
Tampone di lavaggio per coniugati di fosfatasi alcalina o perossidasi nella metodica Western blot. La soluzione di lavoro conterrà 20 mM di Tris, pH di circa 7,4 e 0,9% di NaCl.
Compatibilità
Idoneo all′uso come tampone di lavaggio per coniugati di fosfatasi alcalina o perossidasi nel saggio Dot Blot.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica