Merck
P7059
Sigma-Aldrich
Tampone fosfato salino
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Tampone fosfato salino, 10× PBS for Western blots and IP
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Stato
liquid
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Phosphate Buffered Saline (PBS) is routinely used as a wash buffer in Western blot and immunoprecipitation (IP) procedures, as well as during sample preparation of cell lysates for use in general molecular biology applications.
Applicazioni
Suitable for use in wash buffers for Western blots and IP, as well as cell lysate sample preparation.
Nota sulla preparazione
10x PBS contains:
  • 30mM sodium phosphate
  • 1.5 M sodium chloride
  • 10.5 mM potassium phosphate
Dilute 10x PBS to a 1x working solution using molecular biology grade water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)