Merck
P5119
Sigma-Aldrich
Tampone fosfato salino
liquid, pH 7.2 (25 °C)
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Tampone fosfato salino, pH 7.2 (25 °C)
Sterilità
autoclaved
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
7.2 (25 °C)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Phosphate buffered saline (PBS) is an isotonic buffer solution. This water-based salt solution is made up of disodium hydrogen phosphate, sodium chloride and, in some preparations, potassium chloride and potassium dihydrogen phosphate. PBS is generally used in biological research.
Applicazioni
It has also been used for the dilution of capture antibody during α-hemolysin (Hla) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Phosphate buffered saline has been used in bis-benzimide accumulation assay.
Nota sulla preparazione
Sodium chloride, 145 mM (0.85%) in phosphate buffer, 150 mM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)