P4474
Tampone fosfato salino
liquid, pH 7.4, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiProduct Name
Tampone fosfato salino, pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, tested
pH
7.4
Descrizione generale
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)