P4244
Tampone fosfato salino
liquid, pH 7.2 (25 °C), autoclaved
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiProduct Name
Tampone fosfato salino, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
Stato
liquid
pH
7.2 (25 °C)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Phosphate buffered saline (PBS) is an isotonic standard buffer solution. PBS imitates the pH, ion concentrations, and osmolarity of the human body. It serves as an ideal buffer for maintaining the osmolarity and physiological pH for biomedical dilutions in cell culture and protein chemistry. PBS is used for standard enzymatic tests with active metal-organic framework (MOF) biocomposites. PBS is considered non-toxic to cells.
Applicazioni
Phosphate buffered saline has been used:
- for washing bacterial cells after harvesting by centrifugation
- for washing the peritoneal cavity for isolation of peritoneal macrophages
- as a control and to dilute phytohemagglutinin (PHA) to prepare subcutaneous injections and study the immune response in birds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?