Merck
P38135
Sigma-Aldrich
Tampone fosfato salino
powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Tampone fosfato salino, powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
7.4
Solubilità
water: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Applicazioni
  • Evaluation of anthelmintic efficacy of ethanolic leaf extract of Juglans regia L. on Ascaridia galli: a comprehensive in vitro and in vivo study.: This study explores the use of phosphate buffered saline as a diluent in testing the anthelmintic properties of Juglans regia leaf extract, providing valuable insights into its potential for parasitic control in veterinary applications (Mir et al., 2024).
  • Swelling kinetics of mixtures of soybean phosphatidylcholine and glycerol dioleate.: This study utilizes phosphate buffered saline to analyze the behavior of lipid mixtures, contributing to better understanding of biomaterials used in medical and cosmetic industries (Engstedt et al., 2024).
Confezionamento
Foil pouches
Ricostituzione
Contents of one pouch, when dissolved in 5 liters of distilled or deionized water, will yield 0.01 M phosphate buffered saline (NaCl 0.138 M; KCl - 0.0027 M); pH 7.4, at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)