Merck
P3688
Sigma-Aldrich
Tampone fosfato salino
powder, pH 7.4, contains BSA
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Tampone fosfato salino, pH 7.4, contains BSA, powder
Stato
powder
Livello qualitativo
contiene
BSA
pH
7.4
Solubilità
water: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Phosphate buffered saline has been used for the dilution of lyotrophic liquid crystals (LLC) containing solution for the release studies. It has also been used as a blocking solution in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Confezionamento
Foil pouches
Ricostituzione
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.01 M phosphate buffered saline (NaCl, 0.138 M; KCl, 0.0027 M); bovine serum albumin - 1% w/v, pH 7.4 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)