Merck
L1012
Sigma-Aldrich
Acido linoleico
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
acido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Peso molecolare:
280.45
Beilstein:
1727101
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
eCl@ss:
32190102
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
plant (Safflower oil)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Solubilità
NaOH: 1 M
ethanol: soluble
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Linoleic acid (LA) is the precursor for the synthesis of arachidonic prostaglandins and other eicosanoids. LA is present in vegetable oils and meat.
Applicazioni
Fatty acid that is typically bound to a carrier molecule such as BSA or cyclodextrin for use in cell culture.
Linoleic acid has been used as a component of S12 medium for cardiomyocytes differentiation, minimum essential medium α for spermatogonial stem cell culture and for endothelial differentiation of mouse adipose-derived stem cells (mASC).
Azioni biochim/fisiol
L′acido linoleico aumenta la proliferazione cellulare e l′espressione genica del PPARα e dei suoi geni bersaglio come l′acil-CoA ossidasi negli epatociti primari di anatra .
Linoleic acid (LA) may improve wound healing in diabetic rat. The levels of LA in adipose tissue and platelets are correlated with coronary artery disease. It may induce tumor and apoptosis in colorectal cancer cells. Studies also support their protective effects in lymphocytes. Linoleic acid is typically bound to a carrier molecule such as bovine serum albumin (BSA) or cyclodextrin for use in cell culture.
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica