G7528
D-(+)-Glucosio
≥99.5% (GC), BioXtra
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Origine biologica
maize
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10 in H2O(lit.)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying
Colore
colorless
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of Tris-glucose-EDTA (TGE) buffer for the preparation of bacterial DNA
- in the preparation of peptide dilution buffer (PDB)
- in the preparation of M17 broth medium
- in the preparation of phosphate-buffered saline (PBS) buffer, used in phosphate calcium transfection
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Altre note
- To gain a comprehensive understanding of our diverse offerings of monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
- For more information or to make an inquiry about this product, please click here to fill out our online form. Our team will get back to you as soon as possible.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?