Merck
G6152
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosio
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
CAS Number:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Applicazioni
This glucose has been qualified for use in mouse embryo in vitro work.
Nota sulla preparazione
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2g + 15ml.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)