G5893
Gamborg′s B-5 Basal Medium with Minimal Organics
fine powder, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
B-5 Basal Medium, Basal Medium, Minimal Organics Medium
About This Item
Stato
fine powder
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of liquid media for the tissue culture of Brassica rapa
- as a component of callus inducing medium for culturing Arabidopsis cardiolipin mutant seedlings
- as a component of solid GM medium for germination of Arabidopsis seeds
Formula variabile
Media Formulation
Quantità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica