Merck
EMS0001
Sigma-Aldrich
PNGase Fast
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide N-glycosidase
About This Item
Codice UNSPSC:
41131616
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Grado
Proteomics Grade
Stato
ready-to-use solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Peptide-N-glycosidase F (PNGase F) belongs to an enzyme family, that are mainly used for the deglycosylation of N-linked glycans.
Applicazioni
PNGase Fast may be used to immobilize in order to perform deglycosylation. It may also be used to immobilize onto methacrylate based monolithic support to release the N-linked carbohydrate moieties from glycoproteins.
Azioni biochim/fisiol
Peptide-N-glycosidase F (PNGase F) cleaves asparagine-linked high mannose, hybrid and complex oligosaccharides from glycoproteins. It can also deaminate the asparagine to aspartic acid. PNGase Fast enables complete and rapid deglycosylation of antibodies and immunoglobulin fusion proteins, as well as other glycoproteins, to be prepared for downstream chromatography or mass spectrometry analysis. PNGase Fast creates an optimized workflow, reducing processing time without compromising sensitivity or reproducibility.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)