Merck
EDEGLY
Sigma-Aldrich
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit
Sinonimo/i:
Glycosylation Release Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Coniugato
(N-linked)
(O-linked)
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Enzymatic protein deglycosylation kit contains all the enzymes and reagents required for the complete removal of N-linked and simple O-linked carbohydrates from glycoproteins. This kit is employed to cleave the complex Core 2 O-linked carbohydrates including those containing polylactosamine.
Applicazioni
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit has been used for the deglycosylation of various enzymes.
Enzymatic protein deglycosylation kit has been used in:
  • protein deglycosylation
  • deglycosylation of tissue factor pathway inhibitor (TFPI) α and β
  • deglycosylation of native exo-β-(1,3)-glucanase EXG1
Caratteristiche e vantaggi
Enzymatic protein deglycosylation kit has the following features:
  • two or more mg of glycoprotein is deglycosylated
  • single reaction at neutral pH
  • native & denaturing procedures
  • no degradation of protein
  • O-linked sugars containing polysialic acid are eliminated
  • control glycoprotein provided
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • PNGase F 1 mL/vial
  • O-Glycosidase 20 μL
  • α-2(3,6,8,9)-Neuraminidase 20 μL
  • Fetuin Control .5 mg
  • 5× Reaction Buffer .2 mL
  • Denaturation Solution .1 mL
  • Triton X-100 .1 mL
  • β-1→4-Galactosidase, positionally specific 20 μL
  • β-N-Acetylglucosaminidase 20 μL
Vedi tutto (9)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)