A8200
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Sinonimo/i:
AAP, Aminopeptidase from Vibrio proteolyticus, bacterial leucyl aminopeptidase
About This Item
CAS Number:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGrado
Proteomics Grade
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
50-150 units/mg protein
PM
29.5 kDa
Composizione
Protein, ~40% biuret
Solubilità
H2O: soluble 0.9-1.1 mg/mL, clear, colorless
Attività estranea
endopeptidase, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A zinc-containing enzyme.
Specificità
Catalyzes the release of an N-terminal amino acid, preferentially leucine, but not glutamic or aspartic acids.
Applicazioni
Aminopeptidases are a family of widely distributed proteases, which may be used to study many significant biological processes such as protein maturation, hormone production, and peptide digestion. The enzyme has been used to measure the kinetic rate constant for the binding of bestatin, a general protease inhibitor, to aminopeptidase.
Azioni biochim/fisiol
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica is a metalloenzyme, which contains 2 atoms of Zn2+ in a single polypeptide with an approximate molecular weight of 29.5 kDa as determined by sedimentation. This enzyme has a high degree of stability, being stable even at temperatures of 70 °C for several hours. Partial inactivation occurs in 8 M urea. Maximum stability and activity are between pH 8.0-8.5. Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica can function as an esterase.
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica is involved in protein maturation, hormone production and peptide digestion.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of L-leucine p-nitroanilide to L-leucine and p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
Stato fisico
Lyophilized powder containing tricine buffer, pH 8.0, zinc chloride and stabilizer.
Nota sulla preparazione
Dissolves in water at 0.9-1.1 mg/mL concentration to form a clear, colorless solution.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?